A4480
Anti-ASPP2 antibody, Mouse monoclonal
~1.5 mg/mL, clone DX 54.10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-53BP2 apoptosis-stimulating protein of p53 2, Anti-TP53BP2, Anti-tumor protein p53-binding protein 2
Selecione um tamanho
R$ 5.773,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.773,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DX 54.10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~175 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human osteogenic sarcoma
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53BP2(7159)
mouse ... Trp53bp2(209456)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)