A4200
Monoclonal Anti-γ-Adaptin antibody produced in mouse
clone 100/3, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-AP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
100/3, monoclonal
peso molecular
antigen 104 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
bovine, human, monkey
não deve reagir com
mouse, rat
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:100 using bovine brain extract
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AP1G1(164)
mouse ... Ap1g1(11765)
rat ... Ap1g1(171494)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immuno-electron microscopy (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1