A4095
Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71) antibody, Mouse monoclonal
clone ATF-22P, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-phospho-ATF-2 (pThr69,71)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ATF-22P, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 60-70 kDa (triplet)
reatividade de espécies
frog, mouse, rat, chicken, human
concentração
0.5-1.0 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr69/pThr71)
Informações sobre genes
human ... ATF2(1386)
mouse ... Atf2(11909)
rat ... Atf2(81647)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)