A3145
Apigenin
≥97% (TLC), from parsley, powder
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
parsley
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
cor
yellow
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: 27 mg/mL
1 M KOH: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
chave InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140) , CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Il4(287287) , Tnf(24835)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?