A3125
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt
~95%, crystalline
Sinônimo(s):
1,8-ANS NH4, ANSA, Ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, N-Phenyl peri acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95%
forma
crystalline
cor
dark green
solubilidade
NaOH: 1 N
H2O: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
cadeia de caracteres SMILES
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
chave InChI
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3