Merck
Pular para
B5907
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate
suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 vial
Previsão de envio para HOJEdeCajamar
R$ 223,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O4
Peso molecular:
242.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
powder
R$ 223,00
Previsão de envio para HOJEDetalhes
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
powder
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
reaction suitability
reagent type: oxidant
packaging
vial of 9.9 g
mp
54 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Formulated specifically for use with Histocryl and LR white acrylic resins.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
16852128913272262
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
form
powder
form
liquid
form
solid
form
powder
mp
54 °C
mp
-
mp
90-93 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
contains
50% dicyclohexyl phthalate as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
-
signalword
Danger
Classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)