A2831
Monoclonal Anti-DNP−Alkaline Phosphatase Conjugate antibody produced in mouse
clone SPE-7, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-Dinitrophenyl, Monoclonal Anti-DNP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SPE-7, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
técnica(s)
direct ELISA: 1:25,000 using DNP-BSA
dot blot: 1:180,000 (chemiluminescence)
Isotipo
IgE
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)