A275
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone 9A-5, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9A-5, monoclonal
peso molecular
antigen ~110 kDa
reatividade de espécies
rat, human, canine, avian
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP1A1(476)
rat ... Atp1a1(24211)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1