A2729
Amisulpride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide, DAN-2163, Deniban
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white
originador
Sanofi Aventis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC1CCCN1CC)C2=CC(S(=O)(CC)=O)=C(N)C=C2OC
InChI
1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
chave InChI
NTJOBXMMWNYJFB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3