A2230
Apirase
High Activity, ATPase ≥600 units/mg protein, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Adenosina 5′ difosfatase, Adenosina 5′ trifosfatase
Selecione um tamanho
R$ 3.445,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.445,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
potato
Formulário
lyophilized powder
qualidade
High Activity
ATPase activity
≥600 units/mg protein
secondary activity
≥50 % of base activity ADPase
composição
protein, ≥30%
atividade externa
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Reação: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?