A2145
Acridine hydrochloride
Sinônimo(s):
Acridine monohydrochloride, Acridinium chloride, acridin-10-ium chloride
About This Item
Produtos recomendados
pf
250-255 °C (dec.)
solubilidade
H2O: soluble
methanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N.ClH/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12;/h1-9H;1H
chave InChI
XUESTGHCVFYOLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)