A1755
Aminophylline
≥98%, powder
Sinônimo(s):
(Theophylline)2 · Ethylenediamine, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, cmpd. with 1,2-ethanediamine (2:1), Theophylline hemi(ethylenediamine) complex
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.)
alcohol: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCN.CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O
InChI
1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
chave InChI
FQPFAHBPWDRTLU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4C(5143) , PDE4D(5144)
Aplicação
- as a positive control in the selective inhibitor of nuclear export, KPT-350 zebrafish dosing experiments[1]
- as a positive control for the determination of the spasmolytic activity of C. aeruginosa extracts[2]
- as a phosphodiesterase (PDE) inhibitor in inhibitor studies to quantify its potency to inhibit PDE4A1A and PDE3A enzyme in an assay[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?