Merck
Pular para
B2185
Bisoprolol hemifumarate salt
≥98% (HPLC), β1-adrenoceptor antagonist, solid
Sinônimo(s):
1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hemifumarate salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.483,00
R$ 1.260,55
50 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 5.768,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H31NO4 · .5C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
383.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
R$ 1.260,55
Preço de tabelaR$ 1.483,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Bisoprolol hemifumarate salt, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Teva
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
Bisoprolol hemifumarate salt has been used as a β-adrenergic receptor (β-AR) antagonist in cardiac fibrosis mice model.
Biochem/physiol Actions
Bisoprolol hemifumarate is useful in oral formulations[1] due to its high bioavailability. It also shows long elimination half-life.
Cardioselective β1-adrenoceptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Teva. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
Y0000812Y0000813PHR3824
Bisoprolol fumarate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000812
Bisoprolol fumarate
Bisoprolol Fumarate certified reference material, pharmaceutical secondary standard
PHR3824
Bisoprolol Fumarate
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Teva
originator
-
originator
-
originator
-
color
white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Heart
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)