A131
Alprenolol hydrochloride
Sinônimo(s):
1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
chave InChI
RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3