A114
(+)-N-Allylnormetazocine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-NANM hydrochloride, SKF-10047, SKF10047, [2S-(2α, 6α,11R*)]-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]21/D +90.6°, c = 1 in ethanol(lit.)
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2CC=C
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-4-8-18-9-7-17(3)12(2)16(18)10-13-5-6-14(19)11-15(13)17;/h4-6,11-12,16,19H,1,7-10H2,2-3H3;1H/t12-,16+,17+;/m1./s1
chave InChI
ZTGMHFIGNYXMJV-XSCGHNKWSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRS1(10280)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3