Documentos Principais
A1135
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride hydrate
≥98%
Sinônimo(s):
Aminacrine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
230.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3