Documentos Principais
A1104
Sigma-Aldrich
Anti-Angiopoietin-1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-ANG-1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.958,00
R$ 3.958,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1522
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.958,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
R$ 3.958,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1522
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells and tissues
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANGPT1(284)
Descrição geral
Angiopoietin 1 is an endothelial cell-specific protein that is a ligand for the TIE2 tyrosine receptor. Angiopoietin 1 is critical for mature blood vessel formation.
Angiopoietin-1 (ANG-1) activates Tie-2 signaling in endothelial cells to promote chemotaxis, cell survival, cell sprouting, vessel growth, and stabilization,. ANG-1 is closely related to ANG-2. Both ANG-1 and ANG-2, with their receptor Tie-2, regulate embryonic vasculogenesis and angiogenisis, adult angiogenic sprouting, as well as endothelial cell proliferation.
Imunogênio
purified, NSO-derived, recombinant human ANG-1.
Aplicação
Goat anti-angiopoietin-1 can be used for immunohistochemistry (5-15 μg/mL), indirect ELISA (0.5-1.0 μg/mL) and western blot (0.1-0.2 μg/mL).
forma física
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline with 5% trehalose
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N Jones et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 2(4), 257-267 (2001-04-03)
Angiogenesis is required for normal embryonic vascular development and aberrant angiogenesis contributes to several diseases, including cancer, diabetes and tissue ischaemia. What are the molecular mechanisms that regulate this important process? The Tie family of receptors and their ligands, the
Shigetomo Fukuhara et al.
Histology and histopathology, 25(3), 387-396 (2010-01-08)
Angiopoietin (Ang) 1 is a ligand for endothelium-specific receptor tyrosine kinase Tie-2. In adult vasculature, Ang1/Tie2 signaling is thought to regulate both maintenance of vascular quiescence and promotion of angiogenesis. However, it has been unknown how Tie2 signal regulates these
L M Orre et al.
Oncogene, 32(49), 5531-5540 (2013-06-12)
S100A4 is a small calcium-binding protein that is commonly overexpressed in a range of different tumor types, and it is widely accepted that S100A4 has an important role in the process of cancer metastasis. In vitro binding assays has shown
P C Maisonpierre et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5322), 55-60 (1997-07-04)
Angiogenesis is thought to depend on a precise balance of positive and negative regulation. Angiopoietin-1 (Ang1) is an angiogenic factor that signals through the endothelial cell-specific Tie2 receptor tyrosine kinase. Like vascular endothelial growth factor, Ang1 is essential for normal
B Witzenbichler et al.
The Journal of biological chemistry, 273(29), 18514-18521 (1998-07-11)
Angiopoietin-1 and its putative natural antagonist, angiopoietin-2, were recently isolated, and the critical role of angiopoietin-1 in embryogenic angiogenesis was demonstrated by targeted gene disruption. Specific biological effects of angiopoietin-1, however, have yet to be defined. In this study we