A0783
N-Acetyl-L-proline
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-Acetyl-L-proline,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-4-2-3-6(8)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1
chave InChI
GNMSLDIYJOSUSW-LURJTMIESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3