Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
216.24
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
205-846-6
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
Nα-Acetyl-L-arginine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
deacetylase assay: suitable
color
colorless to white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)=N
InChI
1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1
InChI key
SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) deacetylase assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to white | color colorless to white | color colorless to white | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?