A0779
p-Aminoclonidine hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
2-(4-Amino-2,6-dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride, Apraclonidine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
boiling water: 100 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
0.1 M HCl: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
methanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1cc(Cl)c(NC2=NCCN2)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H10Cl2N4.ClH/c10-6-3-5(12)4-7(11)8(6)15-9-13-1-2-14-9;/h3-4H,1-2,12H2,(H2,13,14,15);1H
chave InChI
OTQYGBJVDRBCHC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.