Documentos Principais
T-085
Supelco
Tizanidine hydrochloride
500 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine hydrochloride
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 731,00
R$ 731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 731,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9Cl2N5S
Número CAS:
Peso molecular:
290.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 731,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
500 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
chave InChI
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Tizanidine, sold under the tradename Zanaflex, is a skeletal muscle relaxant used for treatment of spasticity associated with multiple sclerosis, and for painful muscle spasms. This certified solution standard is suitable for numerous GC/MS and LC-MS/MS tizanidine testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
α2-adrenoceptor agonist.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)