Documentos Principais
A0684
Supelco
5-Androstene-3β,17β-diol
Sinônimo(s):
5-Androstene-3#946;,17#946;-diol, 3β,17β-Dihydroxy-5-androstene, Androstenediol
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H34O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h5,15-19,23H,4,6-13H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
ZOENOTDRHSJUPM-UMWWKMARSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)