Documentos Principais
94983
Sigma-Aldrich
NeutrAvidin®-Fluorescein conjugate
Neutrally charged avidin
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
solid
fluorescência
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informações legais
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)