915
Citrate Solution
pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
27 mM
pH
3.6±0.1 (25 °C)
aplicação(ões)
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
Componentes