905H-0
Cytokeratin 5 (EP1601Y) + Cytokeratin 14 (LL002)
Mouse and Rabbit Monoclonal Antibody
Sinônimo(s):
Cytokeratin 5 (EP1601Y) + Cytokeratin 14 (LL002) Mouse and Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP1601Y + LL002, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
bottle of 1.0 mL predilute (905H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (905H-08)
fabricante/nome comercial
Cell Marque®
concentração
0.1-1.5 μg/mL (predilute)
Isotipo
IgG3
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... KRT5(3852)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
forma física
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)