Documentos Principais
84432
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid – propionic acid solution
1:1 (v/v), for protein sequence analysis
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
grau
for protein sequence analysis
Ensaio
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
Formulário
liquid
qualidade
ampule
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);1H
chave InChI
YYFIGOPUHPDIBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The use of propionic acid-hydrochloric acid hydrolysis in Merrifield solid-phase peptide synthesis.
F C Westall et al.
The Journal of organic chemistry, 37(21), 3363-3365 (1972-10-20)
Determination of amino acids on Merrifield resin by microwave hydrolysis.
H M Yu et al.
Journal of chromatography, 456(2), 357-362 (1988-12-16)