Documentos Principais
83833
Sigma-Aldrich
Ribonuclease A
90%, powder, white, ~80 U/mg
Sinônimo(s):
RNase A, Ribonuclease pancreática, Ribonucleato de 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
powder
atividade específica
~80 U/mg
peso molecular
~13,700
Mr ~13700
cor
white
atividade externa
protease ≤0.001%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A RNAse A, Ribonuclease A, é uma endorribonuclease que cliva as ligações fosfodiéster do RNA de fita simples após nucleotídeos pirimidina. Ela ataca na extremidade fosfato 3′ (por exemplo, pG-pG-pC-pA-pG será clivado para produzir pG-pG-pCp e A-pG). A maior atividade é exibida com um RNA de fita simples. A RNase A é um polipeptídeo de cadeia simples com 4 pontes bissulfeto. Ao contrário da RNase B, ela não é uma glicoproteína. As ribonucleases não hidrolisam DNA porque o DNA não tem os grupos 2′-OH, que são essenciais para a formação de intermediários cíclicos. A RNase A também pode hidrolisar RNA de amostras de proteína. A RNase A pode ser inibida por alquilação de His12 e His119 e ativada por sais de potássio e sódio. A RNase é inibida na presença de íons de metais pesados. A RNase também é inibida competitivamente por DNA.
Aplicação
  • A RNase A é usada para remover RNA de preparados de plasmídeo de DNA e DNA genômico e amostras de proteína.
  • A RNase A também é usada para análise de sequência de RNA e ensaios de proteção.
  • A RNase A foi usada como ferramenta para desenvolvimento de fármacos auxiliado por computador.
  • A RNase A dá suporte à análise de sequências de RNA.
  • A RNase A hidrolisa o RNA contido em amostras de proteínas.
  • A purificação do DNA é apoiada pela RNase A.
Características e benefícios
Nossa ribonuclease A altamente estável, a RNase A, é adequada para remoção de RNA, sequenciamento de RNA e purificação de DNA.
Definição da unidade
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes the RNA at a rate constant k = 1 at 25°C and pH 5.0 (Kunitz-units); M. Kunitz, J. Biol. Chem. 164, 563 (1946)
Nota de análise
Proteína determinada por E.
Outras notas
Sales restrictions may apply
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fabio Mohn et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 507, 55-64 (2008-11-07)
Methylated DNA immunoprecipitation (MeDIP) is a versatile immunocapturing approach for unbiased detection of methylated DNA. In brief, genomic DNA is randomly sheared by sonication and immunoprecipitated with a monoclonal antibody that specifically recognizes 5-methylcytidine. The resulting enrichment of methylated DNA
Shuangsheng Huang et al.
International journal of molecular medicine, 30(6), 1410-1416 (2012-10-03)
Tumor cells trigger angiogenesis through overexpression of various angiogenic factors including vascular endothelial growth factor (VEGF) and angiopoietin 1 (Ang1). Therefore, inhibition of the expression of both VEGF and Ang1, the initial step of tumor angiogenesis, is a promising strategy
Pinaki P Misra et al.
Biopolymers, 97(12), 933-949 (2012-09-19)
In this study, we extensively report the effect of glycine betaine during the refolding of partially folded bovine α-lactalbumin (α-LA) in presence of hexadecyl trimethyl ammonium bromide (HTAB), and Ribonuclease A (RNAse A) in presence of sodium dodecyl sulfate (SDS)
Caterina Brandmayr et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(44), 11162-11165 (2012-10-06)
Useful diversity: Quantification of modified tRNA nucleobases in different murine and porcine tissues reveals a tissue-specific overall modification content. The modification content correlates with rates of protein synthesis in vitro, suggesting a direct link between tRNA modification levels and tissue-specific translational
Isabel Rodríguez-Gómez et al.
The Journal of endocrinology, 216(1), 43-51 (2012-10-11)
The purpose was to analyse the cardiac and renal capillary density and glomerular morphology resulting from a chronic excess or deficiency of thyroid hormones (THs) in rats. We performed histopathological, morphometrical and immunohistochemical analyses in hypothyroid and hyperthyroid rats to