Documentos Principais
83088
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, rhodamine B-marked
size: 6 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Formulário
aqueous suspension
concentração
2.5% (solids)
cobertura de superfície
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
tamanho de partícula
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescência
λex 540 nm; λem 584 nm
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)