79636
Atto 590 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (degree of coupling)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
≥90.0% (degree of coupling)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0,1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 597-663 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
método de detecção
fluorometric
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[N+]1(=C2C(=CC3=C(c6c(cc7c(c6)C(=CC(N7CC)(C)C)C)OC3=C2)c4c(ccc(c4)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)C(=O)O)C(=CC1(C)C)C)CC
InChI
1S/C41H41N3O7.ClHO4/c1-9-42-31-18-33-29(16-26(31)22(3)20-40(42,5)6)37(30-17-27-23(4)21-41(7,8)43(10-2)32(27)19-34(30)50-33)28-15-24(11-12-25(28)38(47)48)39(49)51-44-35(45)13-14-36(44)46;2-1(3,4)5/h11-12,15-21H,9-10,13-14H2,1-8H3;(H,2,3,4,5)
chave InChI
SHJDVERDESTYRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Absorption maxima cover a range from 590 to 620 nm.
- Structural properties support extraordinary photostability.
- High fluorescence quantum yield and high thermal stability.
- The fluorescence characteristics of the dye are quite insensitive to environmental changes (e.g., pH changes). This holds for both excitation and emission wavelengths and for the decay time of their fluorescence emission.
- Compatible with common labeling procedures for proteins and amino-functionalized oligonucleotides.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?