Documentos Principais
68616
Sigma-Aldrich
Atto 594 Protein Labeling Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 4.671,00
R$ 4.671,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 4.671,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
R$ 4.671,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
BioReagent
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescência
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This kit contains sufficient amounts of reactive dye, buffers and protein purification sets for performing five labeling reactions (1 mg protein each) and for the subsequent purification of the labeled protein.
Informações legais
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.