Key Documents
79398
Sigma-Aldrich
1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerol ammonium salt solution
egg yolk(lecithin), ≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt
About This Item
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
fonte biológica
egg yolk (lecithin)
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
liquid
composição
16:0, ~36% (fatty acid)
18:0, ~10% (fatty acid)
18:1, ~33% (fatty acid)
18:2, ~14% (fatty acid)
concentração
1% in chloroform: methanol (49:1)
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.OCC(O)COP(O)(=O)OC[C@H](O)CO
Nota de preparo
by reaction of egg-yolk PC with cabbage phospholipase D in the presence of glycerol
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3