78825
Liquiritigenin
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
7,4′-Dihydroxyflavanone, 7-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤7% water
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)[C@@H]2CC(=O)c3ccc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)14-8-13(18)12-6-5-11(17)7-15(12)19-14/h1-7,14,16-17H,8H2/t14-/m0/s1
chave InChI
FURUXTVZLHCCNA-AWEZNQCLSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to study its inhibitory effect on tumor metastasis in the treatment of colorectal cancer[2]
- as a reference standard for ultra-performance liquid chromatography (UPLC) of Chaihu-Shugan-San (CSS) extract[3]
- as a potential antiviral drug against hepatitis C virus (HCV) infection[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?