Documentos Principais
77404
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxyadenosine 5′-triphosphate trilithium salt
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
ddATP-Li3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13Li3N5O11P3
Número CAS:
Peso molecular:
492.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O11P3.3Li/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h4-7H,1-3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+;;;/m0.../s1
chave InChI
ZTVIJXZPFNMGOR-PXJNTPRPSA-K
forma física
aqueous solution (~10 mM)
produto comparável
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)