75641
Poly(2′-deoxyguanyl-2′-deoxycytidylic acid) sodium salt
ampule of >10 A260
Sinônimo(s):
Poly(dG-dC) sodium salt
Selecione um tamanho
R$ 6.097,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.097,00
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Formulário
liquid
embalagem
ampule of >10 A260
solubilidade
H2O: complete 1 mL/vial, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O[C@@H]3[C@H](O[C@H](C3)[n]4c5nc(nc(c5nc4)O)N)CO[P](=O)(O)O)(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N)O
InChI
1S/C19H26N8O13P2/c20-12-1-2-26(19(30)23-12)13-3-8(28)10(38-13)5-37-42(34,35)40-9-4-14(39-11(9)6-36-41(31,32)33)27-7-22-15-16(27)24-18(21)25-17(15)29/h1-2,7-11,13-14,28H,3-6H2,(H,34,35)(H2,20,23,30)(H2,31,32,33)(H3,21,24,25,29)/t8-,9-,10+,11+,13+,14+/m0/s1
chave InChI
IBZPKQZTZXRCKY-WKSZEZMPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?