Key Documents
73068
Sigma-Aldrich
Magnesium formate solution
BioUltra, 0.5 M in H2O
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2MgO4
Peso molecular:
114.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
linha de produto
BioUltra
concentração
0.5 M in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-7.8 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
densidade
1.038 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤500 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
0.5 M in H2O (20°C)
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.015
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
chave InChI
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves