Documentos Principais
62612
Sigma-Aldrich
Lithium sulfate monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Lithium sulfate (Li2SO4) monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
Li2SO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
127.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio:
≥99.0% (T)
Formulário:
solid
solubilidade:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
solid
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
chave InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Crystallographic studies in molecular biology: Lithium sulfate monohydrate is crucial in the preparation of crystal structures for biochemical assays, facilitating the deciphering of complex biological structures such as the novel NEIL1 nanobody, which has significant implications for genetic research and pharmaceutical applications (Thompson et al., 2023).
  • Enhanced nuclear magnetic resonance spectroscopy: Utilized in multiple-quantum magic-angle spinning spectroscopy, lithium sulfate monohydrate improves the resolution and quality of NMR studies. This application is vital for advancing molecular characterization techniques used in pharmaceutical synthesis and material science research (Rovnyak et al., 2003).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)