P7556
Progesterone-Water Soluble
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Progesterone: HBC complex, Progesterone: methyl-β-cyclodextrin complex
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
linha de produto
BioReagent
forma
powder
concentração
≥65% (HPLC)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
chave InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
Aplicação
- for in vitro maturation of oocyte complexes
- as a σ1R antagonist to study its effect on sigma 1 receptor
- to study its effect on the differentiation of human multipotent mesenchymal stromal cells (hMSCs) in vitro
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3