58756
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-3-methylpiperazine
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)-3-methylpiperazine, Iso-H-7
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CN(CCN1)S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-11-10-17(8-7-16-11)20(18,19)14-4-2-3-12-9-15-6-5-13(12)14/h2-6,9,11,16H,7-8,10H2,1H3
chave InChI
QGSCXAWTTISKLF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3