56969
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 100 μm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS, dark red
About This Item
Produtos recomendados
forma
aqueous suspension
reticulação
2 % cross-linked
concentração
5% (solids)
densidade
1.05 g/cm3 (density of particles)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3