42922
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 3 μm
Sinônimo(s):
Latex beads from PS, dark red
Selecione um tamanho
R$ 2.114,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.114,00
Produtos recomendados
Formulário
aqueous suspension
reticulação
2 % cross-linked
concentração
5% (solids)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?