55345
N-Methyl-L-threonine
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(2S,3R)-3-Hydroxy-2-(methylamino)butyric acid, N-Me-Thr-OH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -24.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composição
carbon, 44.2-46.0%
nitrogen, 10.3-10.8%
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
chave InChI
CCAIIPMIAFGKSI-DMTCNVIQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)