54375
Micro particles based on silicon dioxide
size: 4 μm
Sinônimo(s):
Silica dioxide microsphere (4 μm), Micro silicon (4 μm), Beads based on silicon dioxide, microsize, Silicon dioxide beads
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Formulário
aqueous suspension
concentração
5% (solids)
tamanho de partícula
4 μm std dev ≤0.3 μm
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The particle diameter of 4 μm is determined using Coulter Multisizer.
Aplicação
Also used to prepare working fluid standard for use with a microfluidic particle concentrator.[1]
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration monitoring, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?