Documentos Principais
53657
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21BrClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
386.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
chave InChI
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
suitable as substrate for lipase
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)