AB5930
Anti-Potassium Channel ERG1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Ether-a-go-go-related Gene Product, HERG1, MERG1, RERG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNH2(3757)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry on 4% paraformaldehyde fixed tissues.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive control tissue: Heart
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2