Documentos
52001-027
Sigma-Aldrich
DNAstable® Blood LD
10 mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
grau
for molecular biology
forma
dry
temperatura de armazenamento
room temp
Embalagem
1 bottle
forma física
10 mL screw cap bottle, DNAstable Blood LD Handbook
Informações legais
DNAstable is a registered trademark of Biomatrica
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3