Documentos Principais
95710
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
technical, mixture of isomers, ≥90% (T)
Sinônimo(s):
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
Selecione um tamanho
1 KG
R$ 1.452,00
R$ 1.452,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KG
R$ 1.452,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3SO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
R$ 1.452,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
grau
technical
Ensaio
≥90% (T)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hongyan Mou et al.
Bioresource technology, 220, 637-640 (2016-09-04)
The objective of this study was to investigate the effects of organosolv and hydrotropic pretreatments on improving enzymatic hydrolysis of eucalyptus. The chemical composition of the fiber surface was analyzed using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to determine the surface characteristics