Documentos Principais
558656
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluoroiodobenzene
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 335,00
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 335,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)I
Número CAS:
Peso molecular:
256.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 335,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.6010 (lit.)
p.e.
234 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
chave InChI
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)