50552
Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Sinônimo(s):
β-Calcium phosphate tribasic, β-Tricalcium phosphate, tert-Calcium phosphate, tri-Calcium (ortho)phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Formulário
powder
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
chave InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Descrição geral
Aplicação
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?