IEVH07850
Immobilon® -E PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
About This Item
Produtos recomendados
product name
Membrana de PVDF Immobilon®-E, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
easily wetted with water
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
7 cm × 8.4 cm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
compatibilidade
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Visão geral da química de géis de poliacrilamida e instruções detalhadas para moldagem manual de géis de poliacrilamida com o uso dos kits de moldagem de géis bis-tris mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.