Documentos
43868
Sigma-Aldrich
4-O-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D- galactopyranosyl]-D-galactopyranose
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
β-GalNAc-(1→4)-Gal, Receptor for pili of Pseudomonas aeruginosa
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H25NO11
Número CAS:
Peso molecular:
383.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder or crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)8(19)5(2-16)25-14(7)26-12-6(3-17)24-13(23)11(22)10(12)21/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13?,14+/m1/s1
chave InChI
DRHGSSXSNNHAAL-KMJSDMRTSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3